Principaux documents
ENA379364072
Enamine
7-fluoro-6-methoxyisoquinolin-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.18
Numéro MDL:
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxy-1-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C10H8FNO2/c1-14-9-4-6-2-3-12-10(13)7(6)5-8(9)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
MNYLLSMVYDGHNO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117841