Principaux documents
ENA379364041
Enamine
2-bromo-2-methanesulfonyl-1-phenylethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.14
Numéro MDL:
Pf
90-91
Iupac Name
2-bromo-2-(methylsulfonyl)-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO3S/c1-14(12,13)9(10)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,9H,1H3
Clé InChI
GSGZAPSZMTVFFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117748
Melting Point
90-91
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117748