Principaux documents
ENA379363861
Enamine
{1-[(furan-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(2-furylmethyl)-2-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c12-8-9-3-1-5-11(9)7-10-4-2-6-13-10/h2,4,6,9,12H,1,3,5,7-8H2
Clé InChI
AJMRZGKANCNDIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117208
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117208