Principaux documents
ENA379363461
Enamine
5-(tert-butylsulfanyl)pyridine-2-carbothioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.37
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(tert-butylsulfanyl)-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C10H14N2S2/c1-10(2,3)14-7-4-5-8(9(11)13)12-6-7/h4-6H,1-3H3,(H2,11,13)
Clé InChI
SHSOYZAKNQQBDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116913
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116913