Principaux documents
ENA375228202
Enamine
2-bromo-3-nitropyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-nitroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrN2O4/c7-5-4(9(12)13)3(6(10)11)1-2-8-5/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
PCEFRLFLQALRPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116305
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116305