Key Documents
ENA375227380
Enamine
4-amino-6-methoxy-1,2-dihydroquinolin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-6-methoxy-2-quinolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O2.ClH/c1-14-6-2-3-9-7(4-6)8(11)5-10(13)12-9;/h2-5H,1H3,(H3,11,12,13);1H
Clé InChI
QKFIIANZKAZXPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114739
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114739