Principaux documents
ENA372573623
Enamine
methyl 2-amino-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.65
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-14-8(13)5-3-2-4-6-7(5)12-9(10)11-6;/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12);1H
Clé InChI
FRXGYDJGRCYDLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142