Principaux documents
ENA372572602
Enamine
[4-chloro-6-(dimethylamino)pyrimidin-5-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chloro-6-(dimethylamino)pyrimidin-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10ClN3O/c1-11(2)7-5(3-12)6(8)9-4-10-7/h4,12H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ASKHSFWKGLHIAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112778
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112778