Principaux documents
ENA371464469
Enamine
4,6-dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6Cl2OS/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
Clé InChI
DJCRJCROFFNHCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111023
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111023