Principaux documents
ENA371177705
Enamine
5-amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N4O/c1-8(2,3)12-6(9)5(4-11-12)7(10)13/h4H,9H2,1-3H3,(H2,10,13)
Clé InChI
NDFXVDCXWFVBHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106977
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106977