Principaux documents
ENA370563035
Enamine
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylacetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexyl-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.ClH/c1-11(9(12)7-10)8-5-3-2-4-6-8;/h8H,2-7,10H2,1H3;1H
Clé InChI
YNWNSDOQECMYSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102649
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102649