Documents
ENA369383629
Enamine
2-methoxy-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methoxy(4-nitrophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-14-9(6-10)7-2-4-8(5-3-7)11(12)13/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
QNSXWUOFERDYRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99891
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99891