Key Documents
ENA369383585
Enamine
2-amino-3-{[(3-methoxyphenyl)methyl]sulfanyl}propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.31
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methoxybenzyl)cysteine
Inchi Code
1S/C11H15NO3S/c1-15-9-4-2-3-8(5-9)6-16-7-10(12)11(13)14/h2-5,10H,6-7,12H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
MOVFMNSOABLMQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99789
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99789