Key Documents
ENA369383166
Enamine
2-{[(furan-2-yl)methyl]amino}benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H10N2O/c13-8-10-4-1-2-6-12(10)14-9-11-5-3-7-15-11/h1-7,14H,9H2
Clé InChI
KUDSLEWSBLTGCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32906
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32906