Principaux documents
ENA360887567
Enamine
bis(2-aminoethyl)[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-(2-aminoethyl)-N~1~-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H24N4O/c11-1-3-13(4-2-12)5-6-14-7-9-15-10-8-14/h1-12H2
Clé InChI
VZADZZMQPMKFFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99304
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99304