Principaux documents
ENA360886733
Enamine
4-chloro-3-methanesulfonylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-12(10,11)7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
XOUAZKOAMYABSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96964