Principaux documents
ENA358812969
Enamine
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H9F3O/c12-11(13,14)9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2
Clé InChI
HPWSYVDXXWRSJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80318
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80318