Principaux documents
ENA346975088
Enamine
5-(4-tert-butylphenyl)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-tert-butylphenyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C15H16O2/c1-15(2,3)12-6-4-11(5-7-12)14-9-8-13(10-16)17-14/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
YTOKXAQEJOFNOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95787