Key Documents
ENA341296693
Enamine
4-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.33
Numéro MDL:
Pf
44-48
Iupac Name
4-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]phenylamine
Inchi Code
1S/C13H21N3O/c1-15-6-8-16(9-7-15)10-11-17-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
Clé InChI
PODGLCSJCBYFGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94299
Melting Point
44-48
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94299