Principaux documents
ENA341295743
Enamine
5-methyl-1-phenylpyrrolidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-1-phenyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-7-10(12)8-13(9)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10H,7-8,12H2,1H3
Clé InChI
LKYAKEWXEUZGHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93130
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93130