Principaux documents
ENA341295410
Enamine
2-amino-5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19
Numéro MDL:
Pf
217-219
Iupac Name
2-amino-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-5-7-4-6-2-1-3-8(6)12-9(7)11/h4H,1-3H2,(H2,11,12)
Clé InChI
CTDPUYLXSONORI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92132
Melting Point
217-219
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92132