Principaux documents
ENA341294791
Enamine
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-5(9(12)13)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
JVOHBPFLXAVCDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90395