Key Documents
ENA341294752
Enamine
2-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H9N3/c1-2-10-6-5-9-7(10)3-4-8/h5-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
LDTYEUBXAVXINI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90318
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90318