Principaux documents
ENA341294312
Enamine
5-bromo-2,4-dimethoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-7-4-8(12-2)6(10)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
Clé InChI
MNCWCTCUSSOSKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89874
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89874