Key Documents
ENA341293200
Enamine
1-(trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-5-8(12)9-6(2)10-11(4)7(9)3/h5H2,1-4H3
Clé InChI
XYCNZUWSRXFCSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88651
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88651