Principaux documents
ENA341292986
Enamine
{6-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.98
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN4.2ClH/c8-4-1-5-7(10-3-4)12-6(2-9)11-5;;/h1,3H,2,9H2,(H,10,11,12);2*1H
Clé InChI
HPPMYOHAMOAWAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88380
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88380