Principaux documents
ENA341291207
Enamine
N-(5-aminopyridin-2-yl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.24
Numéro MDL:
Pf
140-142
Iupac Name
N-(5-amino-2-pyridinyl)benzamide
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c13-10-6-7-11(14-8-10)15-12(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13H2,(H,14,15,16)
Clé InChI
PMCJOARICUKEBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86309
Melting Point
140-142
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86309