Key Documents
ENA336956044
Enamine
1-[3-fluoro-4-(pyridin-3-yloxy)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[3-fluoro-4-(3-pyridinyloxy)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C13H13FN2O/c1-9(15)10-4-5-13(12(14)7-10)17-11-3-2-6-16-8-11/h2-9H,15H2,1H3
Clé InChI
GQWYXJPIQLHVQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84869
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84869