Principaux documents
ENA333558527
Enamine
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-(5-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7N5/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)14-9(11)12-6-13-14/h1-4,6H,(H2,11,12,13)
Clé InChI
JLOCRINRDGYYDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82389