Key Documents
ENA333557623
Enamine
1-(pyrazine-2-carbonyl)piperidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.71
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-pyrazinylcarbonyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N4O.ClH/c11-8-1-5-14(6-2-8)10(15)9-7-12-3-4-13-9;/h3-4,7-8H,1-2,5-6,11H2;1H
Clé InChI
CEWVQQDOSRQXAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81692
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81692