Principaux documents
ENA333557573
Enamine
(2-aminoethyl)(tert-butyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-(tert-butyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2/c1-6(2,3)8-5-4-7/h8H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
JYXKYKIDIKVWNY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65967