Key Documents
ENA332672824
Enamine
3-amino-2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-amine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-5-12(10,11)8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5,9H2
Clé InChI
HKQBTGLZBNDHLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80277