Principaux documents
ENA332672739
Enamine
6-amino-5-methylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-5-methyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-4-2-5(12(8,10)11)3-9-6(4)7/h2-3H,1H3,(H2,7,9)(H2,8,10,11)
Clé InChI
ROPQEOZKSJQEID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79289
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79289