Principaux documents
ENA332672289
Enamine
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-ethyl-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO/c1-3-15(12(16)8-13)9(2)10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
WUXJUKPVASWMNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47932