Principaux documents
ENA321765923
Enamine
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11NO3/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-8H,10H2,(H,17,18)
Clé InChI
VDGFDFDUGHYYIZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77967