Principaux documents
ENA321765641
Enamine
tert-butyl 4-(piperidin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.39
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-piperidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-7-16(8-10-17)12-5-4-6-15-11-12/h12,15H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
PCCCSUUBJZRHGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78158
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78158