Principaux documents
ENA321765166
Enamine
2-[4-(4-aminobutyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[4-(4-aminobutyl)-1-piperazinyl]ethanol
Inchi Code
1S/C10H23N3O/c11-3-1-2-4-12-5-7-13(8-6-12)9-10-14/h14H,1-11H2
Clé InChI
TUKFFSGMQJSJQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77461
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77461