Principaux documents
ENA321764536
Enamine
3-ethyl-1,4-dihydropyridin-4-imine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.63
Numéro MDL:
Pf
209-210
Iupac Name
3-ethyl-4-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2.ClH/c1-2-6-5-9-4-3-7(6)8;/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9);1H
Clé InChI
CIBBDHZCSKSQEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76957
Melting Point
209-210
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76957