Principaux documents
ENA321763234
Enamine
N-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methylquinuclidin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-9-8-6-10-4-2-7(8)3-5-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
UWBYHCLTULMDDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74794
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74794