Principaux documents
ENA321763199
Enamine
[3-(cyclohexyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.76
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(cyclohexyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12;/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7,10,14H2;1H
Clé InChI
HAIVBVQXSJMNSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75863
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75863