Principaux documents
ENA321763026
Enamine
1-(piperazin-1-yl)cyclohexane-1-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-piperazinyl)cyclohexanecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21N3O.2ClH/c12-10(15)11(4-2-1-3-5-11)14-8-6-13-7-9-14;;/h13H,1-9H2,(H2,12,15);2*1H
Clé InChI
LATISIIDFWGTCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74748
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74748