Principaux documents
ENA311761008
Enamine
1-cyclopentanecarbonylpiperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(cyclopentylcarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c14-11(9-5-1-2-6-9)13-8-4-3-7-10(13)12(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,15,16)
Clé InChI
BHNIPDIWMSLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71903
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71903