Principaux documents
ENA311759374
Enamine
1-(3-methylmorpholin-4-yl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-(3-methyl-4-morpholinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-7(9)5-10-3-4-11-6-8(10)2/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3
Clé InChI
WNGYSVZNVNLSJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70288
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70288