Principaux documents
ENA311759157
Enamine
2-[(methoxycarbonyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Pf
180-181
Iupac Name
2-[(methoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)10-7-5-3-2-4-6(7)8(11)12/h2-5H,1H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clé InChI
VRBXNTUDJOJJDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69733
Melting Point
180-181
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69733