Key Documents
ENA308584838
Enamine
2-cyclopropylpropan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H12O/c1-6(2,7)5-3-4-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ITQVACMQJLOIDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69725