Principaux documents
ENA308583479
Enamine
6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.3
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-3-15-12-7-10-5-6-14-9-11(10)8-13(12)16-4-2/h7-8,14H,3-6,9H2,1-2H3
Clé InChI
SFFCFYBFMSQXRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57402
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57402