Principaux documents
ENA308583395
Enamine
2-chloro-N-[2-(naphthalen-2-yloxy)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(2-naphthyloxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H14ClNO2/c15-10-14(17)16-7-8-18-13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,16,17)
Clé InChI
CGYGCUMMGCNLNT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47307
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47307