Principaux documents
ENA300791967
Enamine
1-[(3-methoxyphenyl)methyl]-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.3
Numéro MDL:
Pf
155-156
Iupac Name
1-(3-methoxybenzyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C15H15N3O/c1-19-12-6-4-5-11(9-12)10-18-14-8-3-2-7-13(14)17-15(18)16/h2-9H,10H2,1H3,(H2,16,17)
Clé InChI
UGVHOGLCIXPIOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67584
Melting Point
155-156
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67584