Principaux documents
ENA300791606
Enamine
methyl 5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Pf
164-165
Iupac Name
methyl 5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c1-17-12(16)10-11(13)15(8-14-10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,13H2,1H3
Clé InChI
TZURRKPJPAPVDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67155
Melting Point
164-165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67155