Principaux documents
ENA300790881
Enamine
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]butan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H11F3O/c1-8(15)2-3-9-4-6-10(7-5-9)11(12,13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
YWQOPLJHSOZSAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65781
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65781